2636425
1 of 10
Supelco
2637501
进样口衬管,直接 (SPME) 型,直型设计(未包装)
2633905
进样口衬管,固相微萃取/不分流,用于带 SPL-17 进样器的 17A
2637505
Sigma-Aldrich
A7638
牛血清白蛋白 来源于牛血清
57328-U
SPME 纤维组件二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷 (DVB/CAR/PDMS)
A2153
57299-U
A9418
24-1420
苯酚
2635825
进样口衬管,固相微萃取/不分流,用于 Varian® 1075/1077 进样器
pkg of 25 ea
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm 54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
默克Supelco®_气相色谱柱_配件和吸附剂-默克生命科学
历史批次信息供参考:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。