Merck
2635825
Supelco
进样口衬管,固相微萃取/不分流,用于 Varian® 1075/1077 进样器
pkg of 25 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115719
描述
SPME/Splitless
包裝
pkg of 25 ea
長度 × 外徑 × 內徑
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)