Merck
24156
Supelco
SAC-5 毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32119290
物料
fused silica
质量水平
参数
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
250
df
0.25 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.25 mm
基质活性基团
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
应用
agriculture
clinical
food and beverages
forensics and toxicology
色谱柱类型
capillary non-polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:该色谱柱是一款应用特异性的非极性色谱柱,设计用于植物甾醇、胆固醇及其他动物甾醇的可重复性分析。
USP代码:无
  • 键合的
  • 聚(5%联苯/95%二甲基硅氧烷)
温度限度:
  • -60℃至320℃ (等温或程序性的)
应用
SAC-5毛细管柱适用于气相色谱法直接测定贝母鳞茎中7种主要异甾体生物碱的含量。
其他说明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L Song-Lin et al.
Journal of chromatography. A, 873(2), 221-228 (2000-04-11)
The present paper describes the development of a most simple, sensitive, and specific gas chromatographic method to date, for the direct determination of seven major bioactive isosteroidal alkaloids, namely ebeiedine, ebeiedinone, ebeienine, hupehenine, isoverticine, verticine, verticinone and imperialine, in Fritillaria