應用
PFAS testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- 可重复使用的 管架 。聚碳酸酯的使用实现了透视性和安全性。
- 一个 含有指示树脂(当暴露于低至1ppm的水分或氧气时,颜色从黑色变为棕色)的 净化管 。玻璃的使用实现了透视性并可防止室内污染物扩散到气流中。
废弃的净化管很容易进行更换。只需从管架上拧下端部组件,然后更换新的净化管即可。该设计可防止室内空气在安装过程中进入新管(每端的保护膜盖仅在端部组件拧回管架被刺穿,以完成安装)。
注意:该组件需要可重复使用的管架(单独购买)。
腳註
法律資訊
需要但未提供
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
亚硝胺经证是沙坦家族活性药物成分 (API) 中的一种严重污染物。本文介绍了一种根据美国 FDA 指南测定缬沙坦片中亚硝胺含量的 GC-MS 方法,适用于药品质量控制。
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
相关内容
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.