Merck
23900-U
Supelco
OMI® 纯化器管
OMI-1 Purifier Tube
别名:
OMI®-1 指示管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.54
描述
includes 2 ferrules
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
OMI是一种精制净化器,可去除其他上游净化器遗漏的许多污染物。它将同时和不可逆地去除水分、氧气、一氧化碳、二氧化碳、大多数硫化合物、大多数卤素化合物、醇类和酚类至低于10 ppb。建议在每个GC上游的载气流中安装OMI。它由两部分组成:安装于气体输送系统中
  • 可重复使用的 管架 。聚碳酸酯的使用实现了透视性和安全性。
  • 一个 含有指示树脂(当暴露于低至1ppm的水分或氧气时,颜色从黑色变为棕色)的 净化管 。玻璃的使用实现了透视性并可防止室内污染物扩散到气流中。
废弃的净化管很容易进行更换。只需从管架上拧下端部组件,然后更换新的净化管即可。该设计可防止室内空气在安装过程中进入新管(每端的保护膜盖仅在端部组件拧回管架被刺穿,以完成安装)。
注意:该组件需要可重复使用的管架(单独购买)。
附注
For use with users who have an OMI-1 installation kit (no longer available).
法律信息
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)