Merck
23315
Supelco
防回火器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112500
一般描述
在氢气瓶(请参见图)或氢气发生器的下游安装回烧防止器。发生回烧时,该回烧防止器会将火焰转移到三英尺(1 m)的管道中,在此处火焰将被熄灭并吸收热量。回烧之前的冲击波将关闭并锁定回烧防止器的截止阀,从而消除了气流。入口/出口接头为 1/4 英寸 NPT 内螺纹。用于 50 psig(3.5 kg/cm2)。符合职业安全与健康管理局(OSHA)和国家消防局(NFPA)规范。工厂共同批准的。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)