主要文件
22789
Supelco
带筛板的吹扫取样器
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
物料
glass
质量水平
制造商/商品名称
Tekmar® 14-2334-024
尺寸
25 mL
应用
industrial hygiene
相容性
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
注意:所有 1/4 英寸外径的玻璃端部都进行磨砂处理。
法律信息
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)