包装
pkg of 10 ea
内径
1/16 in.
配件
1/16 in. ferrule for 1/16 in. O.D. packed column
相容性
1/16 in. O.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特性:特别适合连接质谱仪。可重用性高。仅限等温使用。
材料成分:陶瓷填充的 PTFE
最高温度:250°C
材料成分:陶瓷填充的 PTFE
最高温度:250°C
法律信息
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)