主要文件
21159
Supelco
Vocarb® 3000 吹扫捕集器 K,CDS
for use with CDS Peakmaster
别名:
吹扫/捕集 K Vocarb® 3000
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115717
组成
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
制造商/商品名称
Vocarb® 3000 Purge Trap K
吹扫捕集器尺寸
11 1/4 in. (28.6 cm)
应用
environmental
相容性
for use with CDS Peakmaster
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)