包装
pkg of 250 ea
直径
9.5 mm ( 3/8 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些低成本灰色硅胶安全套隔片可用于常规等温使用。在50℃至200℃的入口温度下使用。
隔垫是注射器系统的一个非常重要的组成部分。它们通常采用弹性自密封材料制成,如硅橡胶、氯丁橡胶或氟橡胶。它有助于方便地导入样品,避免系统漏液。不合适的隔垫会在毛细管入口的高温条件下发生分解,导致色谱图的基线破坏和假峰。
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 472-472 (2004)
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)