Merck
2049-U
Supelco
VersaPure Celite® 固相萃取布氏漏斗
bed wt. 50 g, I.D. × H 90 mm × 48 mm, pk of 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104018
材料
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
成份
bed wt., 50 g
包裝
pk of 6
內徑 × 高度
90 mm × 48 mm
基質
diatomaceous-earth base material (Celite 545 AW)
基質活性組
celite coating
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
通常作为过滤剂和通用型吸附剂使用
法律資訊
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
VersaPure is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持