包装
bottle of 75 cc
参数
250 °C temp. limit
表面积
~550 m2/g
基质
Porapak Q
粒径
50-80 mesh
密度
~0.34 g/mL (free fall density)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Porapak多孔聚合物是一种球形珠粒,具有一致的粒径、孔隙率和表面积,有助于确保分析的精确度和准确度。
有关我们任何吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
有关我们任何吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
多孔聚合物是气体、酸、胺、低碳有机物和水分析应用的最合适的吸附剂。它们最适用于气相色谱,基本上是聚二乙烯基苯(DVB)的共聚物,其本质上是多孔的(从介孔到微孔)。Porapak™ Q 是一种由乙基乙烯基苯和二乙烯基苯组成的多孔聚合物,主要用于分离烃类、水中的有机分析物和氮氧化物。
应用
填充于不锈钢气相色谱柱的 PORAPAK™ Q 可用于氧化还原实验,通过控制制备法对负载在石墨上的钌-二氧化铈催化剂的合适表面位置进行设计。
法律信息
PoraPak is a trademark of Waters
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Jacobs PA
Science, 751-752 (2010)
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)