Merck
10291
HayeSep ® 多孔聚合物吸附剂
matrix HayeSep D, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32119290
形狀
solid
包裝
bottle of 75 cc
製造商/商標名
Hayes Separation Inc
參數
290 °C temp. limit
技術
gas chromatography (GC): suitable
表面積
~795 m2/g
基質
HayeSep D
粒徑
60-80 mesh
密度
~0.33 g/mL (free fall density)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
基于对气体、酸、胺、低碳编号有机物和水的分析,多孔聚合物是最适合应用的吸附剂。 它们最适合气相色谱法,基本上是聚二乙烯苯 (DVB) 的共聚物,其多孔性很大,从介孔到微孔不等。 HayeSep ® 由于其微孔具有较高的表区域,从而使其成为气体和挥发性有机化合物 (VOC) 分离的合适候选物。 此外,它们是相对惰性的,具有疏水性。
HayeSep 多孔聚合物,被认为是第二代材料,批间一致,具有最小的收缩率和单体渗出。
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
應用
HayeSep D 联合 Tenax TA 用于分析极性、低分子量化合物,如甲醇和乙醇,以及非极性挥发性有机化合物,如苯和甲苯,在程序升温脱附结合质谱和傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 中进行分析。
法律資訊
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Trace Analysis of Specialty and Electronic Gases.
Geiger W.M and Raynor M.W. et al.
Science, 256-257 (2013)
Detection of volatile organic compounds by temperature-programmed desorption combined with mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy.
Ketola RA, et al. et al.
Analytica Chimica Acta, 562 (2), 245-251 (2006)
Gas Chromatography.
Poole C. et al.
Science, 127-130 (2012)
Gas Chromatography in Air Pollution Analysis.
Berezkin V.G and Drugov Y.S. et al.
J. Chromatogr. Library, 49, 50-51 (1991)
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 79-83 (2004)