质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
12D10, recombinant monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt Variable
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
all
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
表位序列
Unknown
UniProt登记号
环保替代产品分类
, Aligned
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
每种ZooMAb®抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
特异性
免疫原
应用
通过蛋白质印迹法在用嘌呤霉素处理的HEK293细胞裂解液中进行评估。
蛋白质印迹分析(WB):本抗体的1:50,000稀释液在用嘌呤霉素(25 μM,10分钟)处理的HEK293细胞裂解液中检测到嘌呤霉素,在用嘌呤霉素(25 μM,10分钟)和环己酰亚胺(25 μM,10分钟)处理的细胞中未检测到。
测试应用
免疫细胞化学分析:30 μg/mL代表性批次在用嘌呤霉素处理的海拉细胞中检测到嘌呤霉素。
流式细胞仪分析:0.1 μg/mL代表性批次在用嘌呤霉素处理的海拉细胞中检测到嘌呤霉素。
备注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
目标描述
外形
重悬
储存及稳定性
法律信息
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
实验方案
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
相关内容
选择更绿色环保的ZooMAb® 重组抗体,助力科研可持续发展。该重组抗体不含BSA和载体,采用低废料的包装运输,可在不影响性能的情况下最大限度提高稳定性。
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.