主要文件
Z768804
Eppendorf管®
sterile, tube capacity 5 mL
别名:
centrifugation, centrifuge tubes, microtubes, sampling tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.11
物料
transparent polypropylene
无菌性
sterile
特点
conical shaped bottom with hinged lid
sterile
包装
pkg of 200 ea (10 bags of 20ea)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030 119.487 (European)
Eppendorf® 0030119487 (US)
参数
25,000 × g (g-force rating)
管容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Eppendorf管是处理中等样品量的完美选择!
  • 离心分离的最大安全性和稳定性转速可达25,000×g
  • 锥形底部
  • 可更容易处理高达5.0mL的样品
  • 可在DNA分离中获得更高的产率,可用于主混合液和缓冲液的制备,以及安全的细胞和组织裂解
  • 透明聚丙烯,不含增塑剂、生物杀灭剂或脱模剂
  • 铰接盖可在-86°C至80°C的宽温度范围内最大限度地减少样品在储存和培养期间的蒸发
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2