Merck
Z742234
Labnet Fastpette Pro Pipette Controller Accessories
PTFE filter, autoclavable, pore size 0.45 μm, pack of 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
PTFE filter
特點
autoclavable
包裝
pack of 5
製造商/商標名
Labnet P2024
孔徑
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
FastPette is a trademark of Labnet Intl., Inc.