主要文件
Z740293
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 1.5 - 2 mL tubes/15 tube capacity per rotisserie
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Cole Parmer 439736
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
法律信息
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)