返回
RotoFlex
®
Plus bench top tube rotator rotisserie
Products
产品分类
rockers/rollers (2)
制造商
包装大小
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
Z740295
RotoFlex
®
Plus bench top tube rotator rotisserie,
for 10 - 15 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
展开
查看定价
Z740294
RotoFlex
®
Plus bench top tube rotator rotisserie,
for 5 - 7 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie