主要文件
Z740232
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
物料
aluminum support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 ea
制造商/商品名称
EMD Millipore® 1.05547.0001
技术
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)