主要文件
Z732761
IKA ® ULTRA-TURRAX ® 分散工具,不锈钢
dispersing element for T-10 basic disperser, 5 mm, 1/cs
别名:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.22
物料
stainless steel
特点
stainless steel rotor/stator
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 3304000
直径
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
IKA® S 10 N - 5 G Dispersing tool for use with T-10 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
特点和优势
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1