Merck
Z404586
IKA ® ULTRA-TURRAX ® 分散工具,不锈钢
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
别名:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.22
材料
stainless steel
特點
stainless steel rotor/stator
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 0000593400
直徑
18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
不锈钢分散器IKA® ULTRA-TURRAX®的分散工具轴承。聚四氟乙烯(PTFE)滑动轴承。
應用
不锈钢 分散器IKA® ULTRA-TURRAX®用于乳化、分散 和湿法研磨。
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG