主要文件
Z707678
TPP®组织培养皿
dish capacity ~40 mL
别名:
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.14
物料
polystyrene
round
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
lid
包装
case of 840 ea (60 x packs of 14)
制造商/商品名称
TPP 93060
圆盘容量
~40 mL
圆盘直径 × 高度
60 mm × 15 mm
表面积
22.1 cm2
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TPP组织培养皿的创新功能和出色的细胞生长特性使其成为研究和工业中贴壁细胞培养的理想选择。这些光学透明的高级聚苯乙烯组织培养皿仅在培养皿的底部进行了组织培养处理,并围绕生长表面具有一圈未处理的环以防止细胞附着在边缘。底部培养皿周围有锯齿状的环,使得培养皿的拿取和处理更加安全、轻松,同时还可以最大程度地减少因盖子/底座散开而发生培养皿掉落的风险。
在外围设置带有用于数字刻度(12、3、6、9)空间的特殊堆叠环可实现对这些组织培养皿进行安全、稳定地堆叠。这些数字刻度有助于简化检查的定位区域,同时在堆叠环中形成的空间也可减少堆叠皿之间的凝结而防止组织培养皿粘在一起。
位于顶部皿壁(黄色)和底部皿壁(磨砂)上的两个标记区域可用作顶部/底部对齐和方向的参考。盖子上还内置有六个特殊的挡块,可促进孵育过程中的最佳气体交换。
特性:
  • 每个批次均经过细胞生长特性检测
  • 用于显微镜检查的出色平面度和光学清晰度
  • 底部培养皿上独特的锯齿状边缘使操作更加安全便捷
  • 加倍的书写表面
  • 盖子上的数字刻度将观察区域划分为四个象限以帮助检查
  • 培养皿是包装在易于“撕开”的包装内的
  • 经过γ辐射确保无菌
法律信息
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)