Merck
Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
别名:
3D, 3D 细胞培养
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
无菌性
sterile
制造商/商品名称
3D Biotek PCL303024-BR
光纤直径
~300 μm
孔径
300 μm (Fiber spacing)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)