主要文件
Z637262
Edisonite 超级通用洗涤剂
weight 5 kg
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131800
描述
neutral detergent
制造商/商品名称
BRAND 44365
重量
5 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
其他说明
BR44365 (India)
法律信息
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)