主要文件
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.22
描述
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
特点
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
Hettich 1454
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)