主要文件
Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
别名:
Hettich® centrifuge adapters
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.22
特点
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Hettich 4740
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5625-A
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)