Merck
Z627658
BRAND ® Dispensette ® 有机瓶口分液器,模拟可调体积
2.5-25 mL, with SafetyPrime
别名:
bottle top dispensers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
特点
DE-M marking
with SafetyPrime
制造商/商品名称
BRAND 4730151 EU
BrandTech 4731151 US
测量范围
2.5-25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Dispensette Organic(黄色编码):用于分配有机溶剂,包括:氯化和氟化烃(例如三氯三氟乙烷和二氯甲烷)、浓酸(例如 HCI 和 HNO 3 )、三氟乙酸 (TFE)、四氢呋喃 (THF) 和过氧化物。
  • 可更换灌注阀,便于拆卸清洗
  • 121°C 高压灭菌
  • 使用模拟玻片快速调整音量
  • 使用提供的工具进行简单的校准调节
  • SafetyPrime 再循环阀减少试剂浪费,安全排放系统减少意外配药和飞溅的风险
  • 可 360° 旋转阀块,使瓶标签面向用户
  • 伸缩式灌装管可轻松调节至不同尺寸的瓶
与介质接触的分液器有机部件包括:硼硅玻璃、陶瓷、钽、ETFE、FEP 和PFA。放电管安全螺帽为 PP 型。
操作限度:
  • 最大蒸汽压 500 mbar
  • 粘度最大值 500 mm 2 /s
  • 最高温度 40°C
  • 最大密度 2.2 g/cm3
  • 准确度:±0.5%,精密度:±0.1%
特点和优势
  • Simple: Wide range of applications for organic solvents, acids, alkalis and saline solutions.
  • Easy: Minimum operating forces, maximum comfort.
  • Efficient: Reliable in challenging continuous operation and with aggressive media.
联系
参见 兼容性图表 选择正确的瓶口分配器。
其他说明
BR4730151 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)