Merck
Z378585
Sigma-Aldrich
干珠灭菌器
Steri 350, AC/DC input 240 V AC
别名:
bead sterilizer, glass bead sterilizer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
高度 × 寬度 × 直徑
20.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
小室深度 × 直徑
14 cm × 4 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
将金属器械插入热玻璃珠中,即时灭菌。将孔中的玻璃珠保持在250℃,以便在几秒钟内完全破坏微生物和孢子。
玻璃珠可用任何清洗液(或肥皂水)清洗。只需将玻璃珠用热水彻底冲洗,完全干燥后重新装满灭菌器即可。灭菌室足够深(Steri 250:8 cm 和 Steri 350:14 cm),可对小型和中型器械进行灭菌。
  • 孔和盖组件:防锈铬镍钢
  • 外壳组件:防锈
包裝
装置随附一包玻璃珠。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)