主要文件
Z363847
透照器UV /白光
Replacement bulb, midrange UV
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
耗電量
8 W
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一台具有两个功能的透照器。 左侧是20×20厘米的白光台,用于读取放射自显影图、蛋白质凝胶和多孔板。它由两个通过蛋白石玻璃平台扩散的8W色彩平衡的荧光灯管均匀照明。右侧是用于溴化乙锭染色的凝胶和其他荧光应用的20×20 cm,312 nm紫外透射灯。照明来自六个8W灯管。 紫外线滤光片可在312 nm光源下无限期抵抗日晒。铰链式紫外线安全防护屏可以保护整个载物台,并且可以像工作防护罩一样支撑起来。