主要文件
Z333980
BRAND® 移液器填料
Standard, for pipettes up to 10 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
natural rubber
描述
3 valves
特点
Standard
for pipettes up to 10 mL
制造商/商品名称
BRAND 25300
体积
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
简单的移液辅助可用于体积移液器和刻度移液器。通过挤压拇指和食指之间的适当阀门来控制其功能。
其他说明
BR25300 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2