主要文件
Z239089
移液器填料
red silicone bulb type
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
red silicone bulb
制造商/商品名称
SILRED-001
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带阀的,可选择天然或硅橡胶灯泡。可通过手指按压对液体的填充和排放进行安全的手动控制。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)