主要文件
Z330000
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 2000 mL
别名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
接合处
Joints threaded neck (GL28)
描述
dropper nozzle caps available
特点
with cap
包装
pkg of 25
制造商/商品名称
BRAND 129464
容量
2000 mL
直径× 高度
117 mm × 264 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
其他说明
BR129464 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)