Merck
BR130264
BRAND®琥珀窄口瓶,LDPE,带螺口盖
capacity 2000 mL
别名:
塑料, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
low-density polyethylene cap
round amber low-density polyethylene bottle
接合處
Joints threaded neck (GL28)
特點
with cap
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
BRAND 130264
容量
2000 mL
直徑× 高度
117 mm × 264 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG