主要文件
Z329568
BRAND®容量瓶,PP
volume 500 mL, accuracy: 0.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
polypropylene
接合处
joint ST/NS neck19/26
无菌性
non-sterile
特点
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
包装
pack of 1
制造商/商品名称
BRAND
体积测量范围
500 mL, accuracy: 0.5 mL
高度
258 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带有PP塞的容量瓶。符合DIN EN ISO 1042 B类标准的误差极限。由高清晰度PP制成,已校准为包含(TC,In)。高质量蓝色标记和铭文。可暴露在最高60°C的温度下而不导致永久超出误差极限。建议清洁最高至60°C以保留标记和铭文。
其他说明
BR36054 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)