Merck
Y1751
Sigma-Aldrich
酵母营养缺陷型培养基补充剂
without histidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
ND.02
质量水平
表单
powder
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
由于在缺乏特定培养基成分(比如氨基酸、嘌呤或嘧啶)的情况下无法生长,营养缺陷型突变菌株的使用很大程度上大决定了酵母质粒的选择。 用含有突变基因的质粒转化,可使转化菌株能够在缺乏所需成分的培养基上生长。 Sigma 公司的′s 酵母营养缺陷型培养基补充剂提供了一种更丰富的培养基,可以提高产量和生长速度,并增加筛选文库或进行基因敲除时转化的成功率。
组分
除非另有说明,否则补充剂包含以下所有成分:
氨基酸:所有标准氨基酸,除了组氨酸。除亮氨酸外,所有标准氨基酸的浓度均为76 mg/lL,亮氨酸含量为 380 mg/L。
其他营养成分:腺嘌呤(18 mg/L)、肌醇(76 mg/L)、尿嘧啶(76 mg/L)、对氨基苯甲酸(8 mg/L)。
其他说明
氨基酸和其他营养素的混合物加入到无氨基酸酵母氮源。
数量
1 L 培养基将补充1.92 g。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tamara Suhm et al.
Cell metabolism, 27(6), 1309-1322 (2018-05-15)
Cellular proteostasis is maintained via the coordinated synthesis, maintenance, and breakdown of proteins in the cytosol and organelles. While biogenesis of the mitochondrial membrane complexes that execute oxidative phosphorylation depends on cytoplasmic translation, it is unknown how translation within mitochondria impacts
商品
基因工程和克隆的发展为研究领域开辟了表达和分离异源蛋白质的许多可能性。技术上巨大进步使得能够大规模表达和分离重组蛋白。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
实验方案
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
酵母因能够快速生长并具有分散的细胞而被认为是用于真核生物研究的模范系统。酵母培养物可采用类似于细菌培养物的技术在液体培养基或琼脂平板上进行生长、维持和保存。
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.