推荐产品
用途
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
特點
dNTPs included
hotstart
技術
PCR: suitable
顏色
red
應用
agriculture
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
- 一步提取PCR所需的植物基因组DNA,只需不到15分钟
- 无需冷冻、机械破碎、有机萃取、柱纯化或液氮冷冻植物组织、机械破碎、有机提取、柱纯化或沉淀
- 专门配制的PCR ReadyMix,与提取液配套使用
- 热启动抗体支持高特异性PCR扩增基因组DNA
- REDExtract-N-Amp™不需要凝胶分析所需的装载缓冲液或跟踪染料
- 符合高通量植物基因分析要求
- 提取物稳定:在4 °C环境下稳定至少6个月
成分
其他說明
法律資訊
根据美国专利号 5,338,671和5,587,287以及其他国家的相应专利获得抗体体外研究许可。
本产品的使用受到如下一项或多项美国专利及其对应的境外专利声明保护: 5,789,224、5,618,711、6,127,155和美国境外的声明,对应于过期的美国专利号5,079,352。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者′的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系许可总监(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)获取。
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
实验方案
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.