物料
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
round bottom (self-standing star-foot)
无菌性
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
特点
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
制造商/商品名称
Nunc 377267
参数
-150 °C min. temp.
技术
cryopreservation: suitable
长度 × 直径
49 mm × 12.5 mm
容量
1.8 mL
管直径
12.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 用于生物材料的低温运输和储存
- 符合国际航空运输协会对诊断样本运输的要求
- 使用非细胞毒性、非诱变性的原材料和无热源体外诊断(IVD)兼容试管,增强样本安全性
- 低细胞粘附性和低蛋白结合性
- 用于基因组应用的试管经过DNase和RNase认证,确保无核酸酶污染
- 无菌(SAL 10-6)保证最高无菌度
- 内部带螺纹的试管适用于存储至液氮气相
- 外部带螺纹的试管适用于从一般冷藏(+4 °C)至液氮气相的存储 *在液氮液相等极端存储条件下,必须使用CryoFlex管材。
*在液氮液相等极端存储条件下,必须使用CryoFlex™管材。
法律信息
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries