Merck
Z760951
TPP® 冻存管
polypropylene tube, capacity 2.0 mL
别名:
cryo tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.11
材料
cap
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
無菌
sterile
sterile
特點
RNase and DNase free
External thread
包裝
pack of 400 ea (4 x 100 ea)
製造商/商標名
TPP 89020
參數
-180-121 °C temp. range
-196 °C min. temp.
技術
cryopreservation: suitable
容量
2.0 mL
管直徑
12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 低温储存管
  • 无菌
  • 无DNAse、RNAse、热原
  • 温度范围:-180°C至121°C
  • 无需使用硅胶垫圈的绝对气密性保障
  • 不再会有因为过紧而导致的”垫圈弹出“以降至污染风险
  • 外部螺纹
  • 自由直立
  • 星形底部以便于在管架上打开
  • 刻有大面积书写区域
  • 推荐用于蒸汽相的LN2储存
法律資訊
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG