主要文件
V6260
Greiner Cryo.s 冻存管
capacity 2 mL, natural cap, bottom, support rim
别名:
Greiner 冻存管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103000
NACRES:
NB.22
物料
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
无菌性
sterile (DNAse and RNAse free)
特点
bottom support rim
Internal thread
包装
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
制造商/商品名称
Greiner 122261
参数
-196 °C min. temp.
盖子直径
12.6 mm
容量
2 mL
管直径
12.5 mm
颜色
natural cap
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Greiner的Cryo.S冻存管经过辐射灭菌,并且不含DNA酶和RNA酶。 经过LAL方法验证无热原。 冻存管和管盖由聚丙烯材料制成。 管盖有多种颜色可供选择。 500规格含150个插入式小盖,300规格含100个插入式小盖。
法律信息
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)