形狀
solution
儲存期限
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
2.3%
pH值
4.6
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
成分
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
100.0 °F - closed cup
閃點(°C)
37.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
相关内容
关于临床诊断中细菌学研究和应用的概述。了解标准和特殊染色剂在显微分析中的应用。
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.