生物来源
Saccharomyces cerevisiae
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
技术
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
杂质
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
颜色
white
mp
97-99 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
应用
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
储存温度
room temp
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为转录因子 EB (TFEB),研究其对人矽肺肺泡巨噬细胞自噬-溶酶体系统的影响
- 作为喷雾干燥蛋白质制剂中的稳定赋形剂
- 作为冷冻保护剂,研究其对小鼠睾丸细胞悬浮液的影响
生化/生理作用
质量
制备说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)