Merck
738921
Sigma-Aldrich
α,α−Trehalose-13C12
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside-13C12, D-Trehalose-13C12
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C12H22O11
分子量:
354.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
powder
质量偏移
M+12
SMILES字符串
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
HDTRYLNUVZCQOY-OSKVYJSUSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)