产品名称
抗 α-微管蛋白抗体,小鼠单克隆, clone AA13, purified from hybridoma cell culture
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AA13, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
种属反应性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
增强验证
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
浓度
~2.0 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TUBA1A(7846)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
一般描述
该编码蛋白结构中包含α-螺旋包围的两个β-折叠的核心。TUBA1A的特征在于具有鸟嘌呤核苷酸结合区的氨基端结构域,与间原丝横向接触和微管蛋白曲率调节相关的中间结构域,以及包含与微管相关蛋白(MAP)和分子马达(如驱动蛋白和动力蛋白)相互作用区的羧基端结构域。
免疫原
应用
生化/生理作用
目标描述
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)