product name
粘噻唑, from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC)
生物源
Myxococcus fulvus Mx f85
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
儲存條件
protect from light
under inert gas
溶解度
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
DMSO: soluble
acetone: soluble
dichloromethane: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
抗生素活性譜
fungi
作用方式
enzyme | inhibits
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CO[C@@H](\C=C\c1csc(n1)-c2csc(n2)[C@@H](C)\C=C\C=C\C(C)C)[C@@H](C)\C(OC)=C\C(N)=O
InChI
1S/C25H33N3O3S2/c1-16(2)9-7-8-10-17(3)24-28-20(15-33-24)25-27-19(14-32-25)11-12-21(30-5)18(4)22(31-6)13-23(26)29/h7-18,21H,1-6H3,(H2,26,29)/b9-7+,10-8+,12-11+,22-13-/t17-,18+,21-/m0/s1
InChI 密鑰
XKTFQMCPGMTBMD-ZDBABOMLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research