Merck
T5192
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin Antibody
enhanced validation
rabbit polyclonal
别名:
抗-γ-微管蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-γ-微管蛋白 兔抗, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
种属反应性
human, chicken
包装
antibody small pack of 25 μL
增强验证
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblasts cells
western blot: 1:1,000 using whole cell extract human epidermal carcinoma A431 cell line
UniProt登记号
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
γ-微管蛋白定位于人染色体 17q21.2 上,编码微管蛋白家族的成员。它位于微管组织中心。γ-微管蛋白由两种同工型组成,即微管蛋白 γ 1(TUBG1)和微管蛋白γ 2(TUBG2),两者间氨基酸的一致性为97.3%。除这两种同工型之外,在人17号染色体还鉴定出 γ微管蛋白假基因(TUBG1P)。人TUBG1和TUBG2 转录物分别在植入前胚胎和脑中广泛表达。γ-微管是 γ-微管环复合物(γ-TuRC)的组分,直径与微管大致相同。γ-微管不与 α-微管 /β-微管聚合,而是定位于中心体和细胞质。
免疫原
对应人 γ-微管蛋白(氨基酸 38-53,C 端添加赖氨酸) N 端区域的合成肽与 KLH 结合。该序列对 γ-微管蛋白具有特异性,而对微管蛋白家族的其他成员如 α−β−, δ和 ε−微管蛋白。该序列在小鼠和大鼠的 γ-微管蛋白中相同,并在物种( 果蝇 曲霉 和酵母 γ-微管蛋白)中高度保留。
应用
兔抗γ-微管蛋白抗体用于下列研究:
  • 免疫细胞化学。
  • 免疫荧光。
  • 免疫印迹。
  • 显微镜染色。
  • 染色质免疫沉淀 (ChIP)。
生化/生理作用
γ-微管蛋白在体内在整个哺乳动物细胞周期中使微管组装成核。在构巢曲霉(Aspergillus nidulans)中,γ-微管蛋白促进微管附着于纺锤极体、核分裂和微管组装。乳腺癌 1蛋白(BRCA1)导致的-γ微管蛋白泛素化是调节中心体数量的关键步骤。肺癌中γ-微管蛋白过表达。微管蛋白γ2(TUBG2)在细胞生长中起关键作用。γ-微管蛋白基因畸变改变微管组装。γ微管蛋白的表达水平可以认为是星形细胞瘤患者的重要预后指标。
外形
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 1% 牛血清白蛋白和 15 mM 叠氮化钠
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A phenanthrene derived PARP inhibitor is an extra-centrosomes de-clustering agent exclusively eradicating human cancer cells.
Castiel A
BMC Cancer, 11:412 (2011)
Nuclear localization of ?-tubulin affects E2F transcriptional activity and S-phase progression.
Hoog G
Faseb Journal, 25(11), 3815-3827 (2011)
Role of nucleophosmin in embryonic development and tumorigenesis.
Grisendi S
Nature, 437(7055), 147-153 (2005)
BRCA1-BARD1 complexes are required for p53Ser-15 phosphorylation and a G1/S arrest following ionizing radiation-induced DNA damage.
Fabbro M
The Journal of Biological Chemistry, 279(30), 31251-31258 (2004)
The gamma-tubulin gene family in humans.
Wise DO
Genomics, 67(2), 164-170 (2000)
商品
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.