Merck
T1823
Sigma-Aldrich
Tetramethylrosamine chloride salt
≥95% (at 254 nm, HPLC), solid
别名:
3,6-bis(dimethylamino)-9-phenyl chloride salt, Xanthylium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23N2OCl
分子量:
378.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161501
描述
Light sensitive
化驗
≥95% (at 254 nm, HPLC)
形狀
solid
溶解度
DMSO or DMF: soluble
螢光
λem 573 nm (+/- 4nm)
SMILES 字串
[Cl-].CN(C)c1ccc2c(-c3ccccc3)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C
應用
Useful dye for studying P-gp mediated exclusion from multidrug resistant cells. Superior P-gp substrate compared to the widely used marker rhodamine 123.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)