重組細胞
expressed in HEK 293 cells
籤條
6-His tagged (C-terminus)
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
5-45 ng/mL
分子量
calculated mol wt 72.4 kDa
observed mol wt 90-110 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation.)
包裝
pkg of 10 and 50 μg
雜質
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... ErbB2(2064)
一般說明
人表皮生长因子受体 2 (HER2) 或 erb-b2 受体酪氨酸激酶 2 (ErbB2) 或酪氨酸激酶受体 1 (tkr-1) 由人类第 17 号染色体上的基因编码。编码的蛋白属于受体酪氨酸激酶 (ErbBs) 的表皮生长因子家族。HER2 膜蛋白具有富含半胱氨酸的胞外配体结合域、疏水膜跨越区和胞内酪氨酸激酶结构域。这种蛋白没有配体,当表达水平非常高时,它或者与其他家族成员形成异二聚体,或者与自身形成同源二聚体,从而被激活。HER2 在正常组织中呈低水平表达,而在乳腺癌组织中呈高水平表达。
生化/生理作用
人表皮生长因子受体 2 (HER2) 信号通路刺激大多数乳腺癌细胞增殖和存活。因此,这种蛋白的过度表达会导致乳腺癌。HER2 和磷脂酰肌醇 3-激酶 (PI3K) 的异源二聚体复合物是 PI3K/AKT 抗凋亡通路最有效的刺激物。在卵巢癌、结直肠癌、胰腺癌、子宫内膜癌和胃癌中也观察到 HER2 表达增加。 曲妥珠单抗是一种抗体,通过与 HER2 外部结构域的一个结构域结合而发挥作用。p95(HER2 的截短形式)中缺失该结构域,因此这些癌细胞显示出对曲妥珠单抗的耐药性。 HER2 蛋白可作为预后标志物,也可作为妇科癌症的治疗选项。
外觀
在 pH 值为 7.4 的 PBS 中从 0.22 μm 过滤溶液冻干。通常在冻干前加入5-8%甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重構
打开前离心小瓶。用无菌 PBS (pH 值为 7.4) 复溶至 50μg/ mL 的浓度。切勿涡旋。该溶液可在 2-8°C 下储存长达 1 个月。对于长期存储,建议储存温度为 -20°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
The role of p95HER2 in trastuzumab resistance in breast cancer.
Journal of B.U.ON. : Official Journal of the Balkan Union of Oncology, 21(2), 382-389 (2016)
HER2: biology, detection, and clinical implications.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 135(1), 55-62 (2011)
HER2 expression beyond breast cancer: therapeutic implications for gynecologic malignancies.
Molecular Diagnosis & Therapy, 17(2), 85-99 (2013)
Cancers, 11(6) (2019-06-27)
Nanoparticle carriers offer the possibility of enhanced delivery of therapeutic payloads in tumor tissues due to tumor-selective accumulation through the enhanced permeability and retention effect (EPR). Gold nanoparticles (AuNP), in particular, possess highly appealing features for development as nanomedicines, such
HER2: biology, detection, and clinical implications.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 135(1), 55-62 (2011)
商品
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.