Merck
RAB0173
Sigma-Aldrich
人ErbB2 / HER2 ELISA试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
别名:
ERBB2, HER2, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.77
种属反应性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
输入
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... ERBB2(2064)
一般描述
ERBB2(erb-b2受体酪氨酸激酶2)是一种酪氨酸激酶受体,属于ErbB家族。它也被称为人表皮生长因子受体2(HER2)/Neu,位于人类染色体17q12。人ErbB2(表皮因子生长因子受体2)ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒采用体外酶联免疫吸附测定法,定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的ErbB2。
免疫原
重组人ErbB2 / HER2
应用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
ERBB2(erb-b2受体酪氨酸激酶2)被认为是乳腺癌的治疗靶标。它控制SKBR3(乳腺癌细胞系)细胞中细胞内钙的浓度。
其他说明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Detection and mapping of amplified DNA sequences in breast cancer by comparative genomic hybridization
Kallioniemi A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91(6), 2156-2160 (1994)
HER2 signaling regulates HER2 localization and membrane retention
Jeong J, et al.
PLoS ONE, 12(4), e0174849-e0174849 (2017)
The HER2 phenotype of circulating tumor cells in HER2-positive early breast cancer: A translational research project of a prospective randomized phase III trial
Jaeger BAS, et al.
PLoS ONE, 12, e0173593-e0173593 (2017)