human
重组
expressed in HEK 293 cells
标签
6-His tagged (C-terminus)
方案
≥97% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized powder
分子量
calculated mol wt 75.1 kDa
observed mol wt 20 kDa
observed mol wt 62 kDa
包装
pkg of 20 μg
杂质
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... PCSK9(255738)
一般描述
前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9型(PCSK9)是一种在人类中由PCSK9基因编码的酶。该基因可编码前蛋白转化酶,其属于分泌性枯草蛋白酶家族的蛋白酶K亚家族。该蛋白在胆固醇稳态中起主要调节作用。PCSK9可与低密度脂蛋白受体(LDLR)的表皮生长因子样重复序列A(EGF-A)结构域发生结合,从而诱导LDLR的降解。PCSK9也可能在皮层神经元的分化中起作用。该基因的突变与常染色体显性家族性高胆固醇血症(HCHOLA3)的一种罕见形式有关。
还原DTT。蛋白质因糖基化和蛋白水解消化而迁移。预测 N 端为Gln 31。
外形
已通过0.22 微米滤器进行无菌过滤。从pH 7.4的1 x PBS中冻干。冻干前一般加入5-8%甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重悬
打开样品瓶之前需离心。用无菌的PBS,pH7.4重悬成浓度为100 μg/mL的溶液。不可涡旋。该溶液可在2-8°C下储存长达1个月。如要长期储存,建议将其存放于-20°C。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)