Key Documents
SRP6241
Sigma-Aldrich
VAP-1 人
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
AOC3, HPAO, SSAO, 膜伯胺氧化酶, 血管粘附蛋白-1, 铜胺氧化酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in CHO cells
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
分子量
~80 kDa
包裝
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
雜質
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... VAP1(8639)
一般說明
VAP-1是一种II型膜细胞粘附蛋白,属于铜/多巴醌氧化酶家族。它主要表达于外周淋巴结的高内皮小静脉和肝内皮上。VAP-1可以催化低分子量胺的氧化脱氨反应,并且在淋巴细胞向发炎组织的迁移中发挥重要作用。抑制VAP-1可以防止炎症对某些受伤组织的损害。此外,VAP-1可以作为某些癌症和心血管疾病的重要预后指标。重组VAP-1是737氨基酸多肽的单体和二硫键连接同二聚体形式的混合物,其对应于VAP-1前体的氨基酸27至763。
VAP-1(血管粘附蛋白1)也称为氨基脲敏感的胺氧化酶。 VAP-1基因位于人染色体17q21.31上。
生化/生理作用
VAP-1(血管粘附蛋白1)能够催化氧依赖性反应,其中涉及伯胺向醛、氨和过氧化氢的转化。已在慢性肾功能衰竭、糖尿病和自身免疫性疾病等慢性炎性疾病中观察到VAP-1的过表达。VAP-1介导炎症反应中白细胞和内皮细胞之间的相互作用。
外觀
通过0.2微米过滤器无菌过滤。从10 mM磷酸钠(pH 7.8)中冻干。
重構
打开前离心小瓶。用水复溶至 0.1-1.0 mg/mL 浓度。切勿涡旋。该溶液可在 2-8°C 条件下至多储存 1 周。为了延长储存时间,建议在含有载体蛋白(例如 0.1%BSA)的缓冲液中进一步稀释,并在-20°C 至-80°C 下储存。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Role of vascular adhesion protein-1 in patients with alopecia areata
El-Taweel AEAI, et al.
Beneficial Microbes, 35(1), 28-28 (2018)
Correlation of serum vascular adhesion protein-1 with airflow limitation and quality of life in stable chronic obstructive pulmonary disease
Amani M, et al.
Respiratory Medicine, 132, 149-153 (2017)